Learn More
Fisherbrand™ Microglass Fiber Filters, Grade 227
Suitable for micro-filtration and can be used in various fields.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11784586
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • High level of particle retension
  • Large load capacity
  • High chemical purity (made with demineralized water)
  • Non-hygroscopic and biologically inert
  • High permeability to air
  • Chemical resistance to most solvents and reagents (except hydrofluoric acid)
  • Resist to temperature of about 500°C
Especificaciones
Especificaciones
70 g/m2
Disc
0.7 to 2.7 μm
227
500°C
0.4 mm
90 mm
Microfilter
Borosilicate Glass
Air pollution control, separation of soot before gas analyzers, support weighing in the balance analyzes and dryers
Non-hygroscopic
0.015 in.
Filter