Learn More
Ansell Edmont™ Manguitos estándar MicroGard™ 2000
546.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Descripción
- Elástico en ambos extremos
- Costuras selladas
- Laminado de polietileno microporoso
- Barrera contra sustancias líquidas y de partículas peligrosas
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Tipo de producto | Manga protectora |
Material | Laminado de polietileno microporoso |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Elástico en ambos extremos |
Tipo de costura | Sellado |
Estilo de manguito | Elástico |