Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Embudo de filtro MicroFunnel™ con kit de tapa de placas Petri y membrana GN-6
El listo para su uso, estéril y envasado individualmente con un kit de tapa para cultivo en el lugar, reduce las posibilidades de contaminación cruzada.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4810
Detalles adicionales : Peso : 1.61500kg
Descripción
- Fácil extracción del embudo para acceder a la membrana
- Sin torsión significa menos RSI y desgarro de la membrana
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
100 mL | |
50/paquete | |
Cuadriculado |
0,45 μm | |
Estéril | |
Éster de celulosa mixta Metricel |