Learn More
Labconco™ Módulos para tubos de microcentrífuga
Proporciona estabilidad de temperatura a muestras pequeñas que son susceptibles a la fusión. El soporte para tubos de microcentrífuga Labconco™ admite tubos de microcentrífuga de 1,7 ml
Marca:  Labconco™ 7439300
Detalles adicionales : Peso : 2.27000kg
Código de producto. 15143005
  • 354.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bloque de aluminio anodizado con doce orificios que admiten tubos de microcentrífuga de 1,7 ml
  • El soporte se puede colocar en cualquier superficie plana de liofilización, como dentro de cámaras transparentes o en la cámara de secado al vacío integrada de sistemas de consola FreeZone; o en estantes de cesado FreeZone o estantes para secadoras de bandejas a granel, estantes de productos o estantes de productos calentados
  • Proporciona estabilidad de temperatura a muestras pequeñas a las que son susceptibles a la fusión
  • Los tubos de microcentrífuga no están incluidos
Especificaciones
Especificaciones
Módulos para tubos de microcentrífuga
76,2 mm
25,4 mm
57,15 mm
3,0 in
1,0 in
2,25 in