Learn More
Cole-Parmer™ Solución de limpieza Micro-Ninety™
Utilice esta solución de limpieza concentrada para aplicaciones críticas. La solución de limpieza Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ limpia vidrio, la mayoría de los metales, plástico, caucho y tela y es un producto seguro para todos los limpiadores ultrasónicos.
Marca: Cole-Parmer™ 18100-05
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
Descripción
- Un detergente con aclarado que no deja residuos suave, pero potente, para su uso en aplicaciones de limpieza y uso general
- Los contaminantes radiactivos no reducirán la capacidad de limpieza
- Elimina la mayoría de materiales biológicos
- La solución funciona en cualquier concentración y se limpia mediante aclarado; la mayoría de aplicaciones solo requiere de 37 a 74 mililitros de líquido por cada 3,8 litros de agua
- La solución es ecológica
- No contiene fosfatos, CFC, ODC ni boratos
- Sustituye de forma segura el ácido crómico para eliminar proteínas del instrumental de vidrio
- Nota: No utilizar en zinc, magnesio o aluminio
Especificaciones
Líquido | |
Amarillo | |
Frasco |
9,5 | |
100 °C | |
1 L |
Seguridad y manipulación
- micro-90 concentrared cleaning solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: EDTA Na4