Learn More
SI Analytics™ Microelectrodo combinado de platino doble
Ideal para mediciones que se realizan en recipientes pequeños. El microelectrodo combinado de platino doble SI Analytics™ es un electrodo especialmente diseñado para las industrias farmacéuticas y de las ciencias biológicas.
Marca: SI Analytics™ 285102030
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
- El sector farmacéutico y todos los sectores de las ciencias biológicas ofrecen la mayoría de las zonas de aplicación para microelectrodos
- Ideal para mediciones que a menudo se realizan en recipientes pequeños como ampollas, viales, recipientes pequeños, tubos de RMN, etc.
- Debido a este pequeño volumen de muestra, es importante tener cuidado con el diámetro del electrodo y la longitud mínima de inmersión para colocar la unión en la muestra también
- Desarrollado especialmente para estas circunstancias y, por lo tanto, está especializado en estas aplicaciones
- Son los especialistas en ciencias biológicas y farmacia
Especificaciones
Tapón de cable fijo de 2 × 4 mm | |
Electrodo único | |
KF 1100 | |
96 mm |
Vidrio | |
Evaluación Karl Fischer | |
De -30 °C a +135 °C | |
5 mm |