Learn More
Miconazole (Free Base), Fisher BioReagents
Catalog Number p-27207
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Amber Glass
Vidrio ámbar
22916-47-8
C18H14Cl4N2O
416.12
MFCD00216019
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
4189
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
22916-47-8
C18H14Cl4N2O
416.12
MFCD00216019
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
4189
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
El miconazol se usa como agente antifúngico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Miconazole
Tipo Miconazole
Nombre de nota Free Base
Forma física Sólido
Punto de fusión 135°C
Residuos de ignición < 0.2%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado < 0.5%
Índice Merck 15, 6257
Envase Vidrio ámbar
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-Diclorofenil)-2-[(2,4-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.13
Color Blanco
Cantidad 1 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Miconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.