Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGA sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
Marca: Sartorius FT-3-1101-150
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Aplicaciones: Clarificación de reactivos soluciones tampón &, filtración de células de algas.Especificaciones
36 mbar | |
Disco | |
1,6 μm | |
40 s | |
MGA | |
500 °C | |
0,25 mm | |
15 cm |
Blanco | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
Aclarado de soluciones de reactivos y tampón | |
932 °F | |
0.009 pulg | |
5,9 in |