Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.65 μm de tamaño de poro
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación.
144.00€ - 560.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) |
Tamaño de poro | 0,65 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10518262
|
Merck
DAWP14250 |
142 mm |
560.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10675591
|
Merck
DAWP09025 |
90 mm |
185.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10359890
|
Merck
DAWP04700 |
47 mm |
231.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10126680
|
Merck
DAWP01300 |
13 mm |
144.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10207920
|
Merck
DAWP02500 |
25 mm |
167.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La membrana MF-Millipore está compuesta de membrana de celulosa mixta y tiene un tamaño de poro de 0.65 μm. Con mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa, las membranas MF-Millipore se utilizan ampliamente en aplicaciones de investigación y análisis.Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo |
Blanca | |
0,65 μm | |
140 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración |