Learn More
Merck Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.025 μm de tamaño de poro
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación.
385.00€ - 810.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) |
Tamaño de poro | 0,025 μm |
Esterilidad | No estéril |
Caudal | 0,15 ml/min x cm2 |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10578432
|
Merck
VSWP04700 |
47 mm |
550.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10568432
|
Merck
VSWP02500 |
25 mm |
498.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10300171
|
Merck
VSWP14250 |
142 mm |
810.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10288040
|
Merck
VSWP01300 |
13 mm |
385.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10268090
|
Merck
VSWP09025 |
90 mm |
447.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Índice de refracción: 1,5
- Tamaño de poro: 0,025 μm
- Caudal de aire: 0,15 L/min x cm²
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
0,025 μm | |
0,15 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato) | |
No estéril | |
105 µm | |
Hidrófilo |