Learn More
METTLER TOLEDO™ Sensor de oxígeno disuelto InLab™ OptiOx
Basado en la fiable tecnología óptica RDO (Rugged Dissolved Oxygen, oxígeno disuelto resistente), para la medición del contenido de oxígeno disuelto en muestras acuosas. El sensor de oxígeno disuelto Mettler Toledo InLab OptiOx puede usarse con los medidores S479, S975 y S900 Seven Excellence; SG9 y SG98 SevenGo.
950.00€ - 1480.00€
Especificaciones
Longitud del cable (imperial) | 5 ft |
---|---|
Longitud del cable (métrico) | 1,80 m |
Tipo de sonda | Sensor de DO |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH rutinaria |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Conexiones | Intervalo de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Conexiones | Intervalo de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11997801
|
METTLER TOLEDO™
51344621 |
InLab™ OptiOx-ISM | Óptica; sonda de temperatura integrada (NTC 30 kΩ); tecnología de gestión inteligente de sensores (ISM) | Mini-LTW (IP67) | De 0 a 500 %, de 0 a 50 mg/l |
1480.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11305820
|
METTLER TOLEDO™
51340291 |
InLab™ 605 | Polarográfica; sonda de temperatura integrada (NTC 22 kΩ) | BNC/RCA (Cinch) IP67: | De 0 a 200 %, de 0 a 20 mg/l |
950.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- La tecnología óptica no consume oxígeno: no es necesaria la agitación
- Inmediatamente listo para usar, sin necesidad de polarización
- Fácil manejo y sin mantenimiento: sin membranas ni soluciones
- Equipado para su uso en entornos de condiciones difíciles
- Apto para una amplia gama de aplicaciones acuosas
- Detección: óptica
- Intervalo de medición: del 0 al 500%, de 0 a 50 mg/l
- Escala de temperatura: 0° a 50 °C
- Conexión: mini LTW
- Longitud del eje: 65 mm
Especificaciones
5 ft | |
1,80 m | |
Sensor de DO | |
Medición de pH rutinaria |