Learn More
Metro™ Mesa con encimera perforada de sala limpia con estructura suspendida
Añada más espacio a su entorno de trabajo. La mesa con encimera perforada de sala limpia Metro con unidad de estantes de acero inoxidable en una estructura suspendida cuenta con una encimera perforada (con aproximadamente un 35 % de área abierta) y proporciona limpieza y estabilidad.
3650.00€ - 4665.00€
Especificaciones
Anchura (imperial) | 30 in |
---|---|
Anchura (métrico) | 76,2 cm |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15946901
|
Metro™
CTP3048S-H |
122 × 76,2 × 83,8 a 101,6 cm | Suspensión, poste trasero de alta resistencia |
3650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15956901
|
Metro™
CTP3060S-H |
152,5 x 76,2 x 83,8 a 101,6 cm | Suspensión, poste trasero de alta resistencia |
4065.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15966901
|
Metro™
CTP3072S-H |
72 × 30 × 74 pulg (182,5 × 76,2 × 188 cm) | Suspensión |
4665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Patas de altura ajustable (de 83,8 a 101,6 cm en incrementos de 25 mm)
- Poste trasero alto de 188 cm
- Encimera fabricada de acero inoxidable electropulido de tipo 304 y calibre 14 con orificios de 19 mm en centros de 25 mm
- Los miembros de apoyo tienen acabado satinado
Especificaciones
30 in | |
76,2 cm | |
Acero inoxidable |