Learn More
Bromuro de metiltrifenilfosfonio, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Description
Methyltriphenylphosphonium bromide is used for methylenation through the Wittig reaction. It is utilized in the synthesis of an enyne and 9-isopropenyl -phenanthrene by using sodium amide as reagent. It is a lipophilic molecule and used to deliver molecules to specific cell components. Further, it acts as an antineoplastic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bromuro de metiltrifenilfosfonio se utiliza para la metilenación a través de la reacción de Wittig. Se utiliza en la síntesis de un enino y 9-isopropenil-fenantreno mediante el uso de la amida de sodio como reactivo. Es una molécula lipofílica y se utiliza para suministrar moléculas a componentes celulares específicos. Además, actúa como agente antineoplásico.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
el bromuro de metiltrifenilfosfonio se utiliza para la metilenación a través de la reacción de Wittig. Se utiliza en la síntesis de un enino y 9-isopropenil-fenantreno mediante el uso de la amida de sodio como reactivo. Es una molécula lipofílica y se utiliza para suministrar moléculas a componentes celulares específicos. Además, actúa como agente antineoplásico.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Methyltriphenylphosphonium bromide |
Punto de fusión | 231°C to 234°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 3599467 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.24 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |