Learn More
Metilciclohexano, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10091200
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
108-87-2
C7H14
98.19
MFCD00001497
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
ciclohexano, metilo, hexahidrotolueno, ciclohexilmetano, hexahidruro de tolueno, hexahidroxitolueno, sextona b, tolueno, hexahidro, ciclohexano de metilo, metilciclohexano, methylcyclohexan
7962
metilciclohexano
CC1CCCCC1
108-87-2
C7H14
98.19
MFCD00001497
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
ciclohexano, metilo, hexahidrotolueno, ciclohexilmetano, hexahidruro de tolueno, hexahidroxitolueno, sextona b, tolueno, hexahidro, ciclohexano de metilo, metilciclohexano, methylcyclohexan
7962
metilciclohexano
CC1CCCCC1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Metilciclohexano
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -126.3 °C
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 101.0°C
Temperatura de inflamación −3 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH3
Índice de refracción De 1.4210 a 1.4230
Cantidad 1 l
Beilstein 05, 29
Índice Merck 15, 6118
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 0.1 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en acetona, benceno, tetracloruro de carbono, éter, etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99 %
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylcyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.