Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de metilato (DMFDMA)
Para una preparación fácil y eficaz de ésteres metílicos de ácidos grasos y aminoácidos, utilice el reactivo de metilato (DMFDMA) Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-49350
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Para una preparación fácil y eficaz de ésteres metílicos de ácidos grasos y aminoácidos, utilice el reactivo de metilato (DMFDMA) Thermo Scientific™. Las reacciones suelen finalizar tras la disolución (excepto en el caso de ácidos sólidos de cadena larga) y se obtienen resultados cuantitativos cuando se inyectan muestras y reactivos sin un mezclado previo. No son necesarios los pasos de lavado con agua, extracción o concentración de derivados y no se produce formación de agua. El reactivo de metilato (N,N-Dimetilformamida dimetilacetal [DMFDMA]) contiene 2 mEq/mL en piridina y se suministra en viales para almacenamiento de muestras listos para su uso Thermo Scientific™ Hypo-Vial™.
Ventajas de la preparación de ésteres metílicos para cromatografía de gases:
- Velocidad: la reacción se completa después de la disolución (excepto en ácidos sólidos de cadena larga)
- No se requiere lavado con agua, extracción ni concentración de derivados
- No se produce formación de agua
- Cuantificación: se obtienen resultados cuantitativos cuando el reactivo y la muestra se inyectan sin mezcla previa
- Comodidad: el reactivo listo para usar contiene 2 mEq/mL de piridina
Aviso sobre pedidos:
Envasado en vial de almacenamiento de muestras Hypo-Vial.
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Inflamable, nocivo, tóxico | |
65 - 80, 20 - 25 % |
GC; para 0,53 mm de D.I. Columnas; casquillo con 0,8 mm de D.I., Columns 0.53mm I.D., 0.8 mm Ferrule I.D. | |
Piridina, 1,1-dimetoxi-N,N-dimetil-metanamina |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-,pyridine
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.