Learn More
Metilsulfóxido, 99,7 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
18.90 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
22.97 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
22.97 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl sulfoxide |
Punto de fusión | 18.4°C |
Color | Marrón a blanco |
Información de descomposición | >190°C |
Densidad | 1.1000g/mL |
Punto de ebullición | 189.0°C |
Cantidad | 100 mL |
Temperatura de inflamación | 87°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |