Learn More
Methyl Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Catalog Number p-7120580
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
20 L
Envase:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
79-20-9
C3H6O2
74.079
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
methyl acetate
CC(=O)OC
79-20-9
C3H6O2
74.079
MFCD00008711
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
6584
CHEBI:77700
methyl acetate
CC(=O)OC
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl Acetate
Punto de fusión -98°C
Color Colorless
Densidad 0.934g/mL at 25°C
Punto de ebullición 58°C
Temperatura de inflamación −13°C (8.6°F)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COOCH3
Índice de refracción n20/D 1.361(lit.)
Cantidad 2.5 L
Número UN UN1231
Beilstein 1736662
Densidad del vapor 2.55 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Forma física Liquid