Learn More
Metil 4-(1-hidroxietil)benzoato, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758418
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
79322-76-2
C10H12O3
180.2
MFCD00216476
KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
586417
metil 4-(1-hidroxietil)benzoato
CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
79322-76-2
C10H12O3
180.2
MFCD00216476
KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
586417
metil 4-(1-hidroxietil)benzoato
CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 148°C to 152°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5320 to 1.536
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate #
Información de solubilidad Solubility in water: slightly
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido viscoso