Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de metoxamina (MOX)
Prepare oximas de esteroides y cetoácidos antes de la sililación con el reactivo de metoxamina (MOX) Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-45950
Detalles adicionales : CAS : 110-86-1 Peso : 0.03600kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Prepare oximas de esteroides y cetoácidos antes de la sililación con el reactivo de metoxamina (MOX) Thermo Scientific™. Impide la formación de varios derivados en caso de haber enoles durante la sililación, lo que garantiza una cuantificación óptima. El reactivo es una solución al 2 % de metoxamina-cloruro de hidrógeno en piridina.
- 2 % de metoxamina· HCI (Peso molecular: 83,51) en piridina
- Impide la formación de múltiples derivados cuando los enoles están presentes durante la sililación
- Se suministra en vial ámbar de almacenamiento de muestras Thermo Scientific Hypo-Vial con septo y tapón de encapsulado
Especificaciones
Preparación de oximas de esteroides y cetoácidos | |
Corrosivo, inflamable | |
2 °C a 8 °C |
95 - 98, 1 - 3% | |
Recipiente Hypo-Vial, 10 mL | |
Piridina, cloruro de metoxiamonio |
Seguridad y manipulación
- MOX Reagent, 10 mL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Pyridine
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.