Learn More
Metanol, Optima™ de grado LC/MS, Thermo Scientific™
Catalog Number 10767665
148.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
117.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
126.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2,5 l
4 L
67-56-1
CH4O
32,042
4595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
ChEBI: 17790
metanol
CO
67-56-1
CH4O
32,042
4595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
887
ChEBI: 17790
metanol
CO
Metanol, >-99,9 %, CH4O, número de CAS-67-56-1, alcohol de madera, hidróxido de metilo, alcohol colonial, alcohol colombiano, nafta de madera, carbinol, alcohol metílico, alcohol piroxílico, alcohol de madera, metilol, 2,5 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Metanol
Punto de fusión -98 °C
Absorbancia ≤ 0,005 AU a 260 nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm
Color Incolora
Densidad 0,791 g/cm³
Punto de ebullición 64,7 °C
Cantidad 2,5 l
Identificación Superar pruebas
Envase Vidrio ámbar
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Formulado para UHPLC-UV
Intervalo de porcentaje de ensayo Ensayo: 99,9 % mínimo mediante GC
Residuos después de la evaporación ≤ 1 ppm
Notas del porcentaje del ensayo GC
Ácido valorable ≤ 0,0003 meq/g
Fórmula lineal CH3OH
Base valorable ≤ 0,0002 meq/g
Presión de vapor 128 hPa a 20 °C
Viscosidad 0,55 cP a 20 °C
Agua ≤ 0,02 %
Índice Merck 15, 6029
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04
Porcentaje de pureza ≥ 99,9 %
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.