Learn More
Metanol, para HPLC-MS, Fisher Chemical
35.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21964" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 l
Descripción
Metanol, para HPLC-MS
Especificaciones
Punto de fusión | -98 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 64.7 °C |
Cantidad | 1 l |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 128 hPa a 20 °C |
Viscosidad | 0.55 cp a 20 °C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 32.04 g/mol |