Learn More
Metanol, 99.9 %, para grado de gradiente de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Punto de fusión | -98.0°C |
Absorbancia | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.01 max. at 240nm, 0.05 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm |
Color | Incolora |
Acidez | 0.0002 meq/g max. |
Alcalinidad | 0.0002 meq/g max. |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Fórmula lineal | CH3OH |
Beilstein | 01, IV, 1227 |
Fieser | 11,322; 13,337 |
Mostrar más |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.