Learn More
Solución de metanosulfonato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7083618
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
CH3SO3-
CH3SO3-
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
Nombre del producto químico o material Methanesulfonate
Concentración 1g/L
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mL
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Disolvente o matriz H2O
Forma física Liquid