Learn More
Microspec™ Mango de asa de metal
Diseñado para el cambio rápido de asas
Marca: Microspec™ S7
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
- Accesorio para asas de alambre de nicromio
-
Especificaciones
No | |
Acero y caucho | |
Negra y plateada | |
Asas de alambre de nicromio | |
1 unidad |
No estéril | |
19,71 cm | |
Mango de asa de metal | |
197 mm |