Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas de acero inoxidable Luer Lock con cono de metal y punta 2, 3 o 4
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
Marca: Hamilton™ 7748-11
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Esterilizable en autoclave
- Conos de metal fabricados de latón niquelado
- Longitud personalizada
- Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
- Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
- Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Puntos 2, 3 o 4 | |
6 paquete |