Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas de acero inoxidable Luer Lock con cono de metal y punta 2, 3 o 4
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
Marca:  Hamilton™ 7748-07
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11522345
  • 168.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
Puntos 2, 3 o 4