missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenol en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Catalog Number 12936383
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Ampolla
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, también acreditado de acuerdo con la ISO/IEC 17025 y acreditado conforme con la Guía ISO 34.

Nombre del producto químico o material Phenol
Concentración 10μg/mL
CAS 108-95-2
Envase Ampolla
Cantidad 10 mL
Fórmula molecular C6H6O
Número MDL MFCD00002143
Número UN 1230
Clave InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenol
Peso molecular (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Disolvente o matriz Methanol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Phenol 10 ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'