missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metabolite Bifenthrin in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Ampoule(s)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bifenthrin |
Concentración | 10μg/mL |
CAS | 82657-04-3 |
Envase | Ampoule(s) |
Cantidad | 10 mL |
Fórmula molecular | C23H22ClF3O2 |
Clave InChI | OMFRMAHOUUJSGP-ONQPXKCRSA-N |
SMILES | CC1=C(C=CC=C1COC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)C3=CC=CC=C3 |
Nombre IUPAC | (2-methyl-3-phenylphenyl)methyl (1R,3S)-3-[(E)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
Peso molecular (g/mol) | 422.872 |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'