Learn More
3M™ Visor de malla V4B
142.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente: Transparente
Descripción
- Muy ligera y no conductora
- Tamaño de malla: 1,0 x 1,0 mm
- Los visores de malla están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M™
- Todos los visores de malla están probados y aprobados bajo la norma europea EN 371 y cumplen los requisitos para una mayor resistencia (marcado S)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 1731 |
Descripción | Diámetro de malla de 0,3 mm |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Visor de malla |
Material | Malla de poliamida con fibra de vidrio |