Learn More
Solución estándar de mercurio, para AAS, solución, 1 mg/ml de Hg en 10 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 196125000
Detalles adicionales : CAS : 7697-37-2 Peso : 0.51000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420861
  • 139.00€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Alertas:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
Especificaciones
Especificaciones
Mercury standard solution
1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Frasco de plástico
Negro a gris
MFCD00149736
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
342.62
342.62
1.0200g/mL
101.0°C
Solubilidad en agua: soluble.
990 to 1010μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3
7783-34-8,7697-37-2,7732-18-5
500 mL
H2HgN2O7
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercurio(+);2+); dinitrato; hidrato
3084029
AAS
-3.0°C
1.02
Polvo, granulado o trozos
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Mercury atomic absorption standard solution, 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos