Learn More
Solución estándar de plasma de mercurio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4408569
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Hg
200.59
MFCD00011035
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
23931
CHEBI:16170
mercurio
[Hg]
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Hg
200.59
MFCD00011035
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
23931
CHEBI:16170
mercurio
[Hg]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mercury
Cantidad 50 mL
Color Incolora
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Mercury: 0.1%; Water: 94.9%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido