Learn More
Mercurio, 99,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11329751
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7439-97-6
Hg
200.59
MFCD00011035
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
23931
CHEBI:16170
mercurio
[Hg]
7439-97-6
Hg
200.59
MFCD00011035
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
23931
CHEBI:16170
mercurio
[Hg]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Mercury
Color Plata
Densidad 13.5400g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99+%
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15, 5966
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.59
Porcentaje de pureza ≥99.990% (MB)
Envase Frasco de plástico
Formulario Líquido pesado
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.