Learn More
Fisherbrand™ Termómetro registrador de datos Traceable™ de nitrógeno líquido Memory-Loc™
Se utiliza como monitor de temperatura. El termómetro registrador de datos Traceable™ de nitrógeno líquido Memory-Loc™ tiene un USB para rastrear, descargar y analizar datos.
347.00€ - 407.00€
Especificaciones
Tipo | Registrador de datos |
---|---|
Memoria de datos | 1 año de datos cuando se utilizan intervalos de 1 minuto |
Calibración | Calibración multipunto |
Incluye | Stainless Steel Probe(s), Stand, Velcro™, Magnetic Strips, Wall Mount, Traceable™ Certificate, and Batteries |
Exactitud (temperatura) | ± 0,25°C |
Código de producto | Marca | Tipos de sensores | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de sensores | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15773327
|
Fisherbrand™
|
2 sondas |
407.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15763327
|
Fisherbrand™
|
1 sonda |
347.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Se puede utilizar en entornos 21 CFR 11, los datos sin procesar están bloqueados y no se pueden borrar/cambiar en la unidad base
- Más de 1 millón de observaciones de temperatura
- Permite el intervalo de registro definido por el usuario desde cada minuto hasta cada 24 horas
- No se pueden eliminar datos de la memoria una vez almacenados
- La luz indicadora aparecerá cuando la memoria sea 95 %
- 4 puntos de calibración -196 °C, -80 °C, 0 °C, 100 °C
- Intervalo: -200 ˚C a 105 ˚C
- Precisión de ±0,25 °C
- Resolución de 0,01
Especificaciones
Registrador de datos | |
Calibración multipunto | |
± 0,25°C | |
-320.8°F to +221°F | |
6,9 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulgadas) | |
141.7 g |
1 año de datos cuando se utilizan intervalos de 1 minuto | |
Stainless Steel Probe(s), Stand, Velcro™, Magnetic Strips, Wall Mount, Traceable™ Certificate, and Batteries | |
0,01°C | |
De - 196 a 105°C | |
5oz |