Learn More
Molecular Probes™ Membrane Permeability Dead Cell Apoptosis Kit with PO-PRO™-1 and 7-Aminoactinomycin D, for flow cytometry
Kit de ensayo de apoptosis Vybrant™ #13 *PO-PRO™-1/7-aminoactinomicina D* *para citometría de flujo* *200 ensayos*
Marca:  Molecular Probes™ V35123
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10338452
  • 606.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de citometría de flujo detecta la apoptosis en base a los cambios que se producen en la permeabilidad de las membranas celulares mediante colorantes de ácido nucleico PO-PRO™ 1 y 7-aminoactinomicina D (7-AAD). Tras teñir una población celular con el colorante PO-PRO™ 1 y 7-AAD, las células apoptóticas muestran fluorescencia violeta, las células muertas muestran fluorescencia violeta y roja, y las células vivas muestran poca o ninguna fluorescencia. Estas poblaciones pueden distinguirse fácilmente mediante un citómetro de flujo que usa un láser violeta y uno de iones de argón de 488 nm para la excitación. Cada kit contiene suficientes reactivos para aproximadamente 200 pruebas de citometría de flujo.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
Tubo, portaobjetos
Contiene un vial de colorante PO-PRO™ 1 (500 µl) y un vial de 7-AAD (7-aminoactinomicina D, 200 µl).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
PO-PRO™-1: 434⁄456, 7-AAD: 546⁄647
Temperatura ambiente
Citometría de flujo
Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Kit de apoptosis de células muertas
405, 488
200
Vybrant™
7-AAD (7-AMINOACTINOMICINA D), PO-PRO™-1