Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Rodent Pools Set v3.0
Los grupos de cebadores Megaplex™ (conjunto de grupos de roedores v3.0) está disponible con un solo número de pieza que contiene los cebadores Megaplex™ RT y los cebadores Megaplex™ PreAmp, conjuntos de grupos de roedores.
Marca: Applied Biosystems™ 4444766
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Especies: Ratón, rataEspecificaciones
Almacenar a - 20 °C | |
qPCR | |
Megaplex™, TaqMan™ | |
Rata, ratón | |
Análisis de miARN |
Bajo | |
Cebadores RT, cebadores PreAmp | |
Grupo de primers | |
50 reacciones | |
50 reacciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.