Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil alto medios de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil alto medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
5.85€ - 36.90€
Especificaciones
Material | Porcelana |
---|---|
Acabado | Acristalado |
Product Type Specs | Crisoles de fusión de porcelana |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10017380
|
Haldenwanger™
L 79MF/7 |
15mL |
5.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10731922
|
Haldenwanger™
L 79MF/7A |
20 ml |
6.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10578831
|
Haldenwanger™
79MF/6 |
38mL |
10.97€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10771922
|
Haldenwanger™
79MF/1A |
250mL |
36.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10281531
|
Haldenwanger™
L 79MF/6A |
49mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10493081
|
Haldenwanger™
L 79MF/4 |
90mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones.Los crisoles de fusión de perfil alto medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
- Las tapas se venden por separado
Especificaciones
Porcelana | |
Acristalado | |
Crisoles de fusión de porcelana |