Learn More
PAL International™ Toallitas desinfectantes médicas Medipal™
Ayude a que las instituciones sanitarias alcancen sus objetivos clínicos y presupuestarios. El uso de toallitas Medipal™ ayuda a los equipos de prevención de infecciones a luchar contra posibles infecciones y garantizar entornos saludables y clínicamente limpios para los pacientes.
Marca: PAL International™ S522110MPCE
14.16 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 141-43-5 Peso : 8.00000kg
Descripción
- Contienen una potente solución biocida doble, muy eficaz a partir de 30 segundos contra una amplia gama de microorganismos patógenos y están diseñadas para limpiar y desinfectar superficies de dispositivos médicos no invasivos.
- Las toallitas desinfectantes Medipal™ son bactericidas (incluida la TB), virucidas, levaduricidas y fungicidas
- Se han probado de acuerdo con diversas normas EN, incluidas EN13727, EN14476, EN14348, EN14561 y EN14563
- No tienen alcohol y son suaves con las superficies, por lo que son adecuadas para el uso diario.
- Se pueden utilizar en combinación con las toallitas desinfectantes Medipal High Level en zonas de alto riesgo.
- Baja formación de espuma y baja cantidad de residuos
Especificaciones
Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) y clorhidrato de polihexametileno biguanida (PHMB) | |
Paquete blando | |
Fáciles de transportar y dispensar, estas toallitas son adecuadas para la limpieza y desinfección diarias generales. | |
200 toallitas/paquete |
Seguridad y manipulación
- Medipal 3in1 Disinfectant Wipes
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-aminoethanol, didecyldimethylammoniumchloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, al