Learn More
Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Fridge
For secure, accurate and long-lasting fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on. EN 60068 temperature mapping and SmartMonitoring options.
Marca: Liebherr™ LKPv 1423
Descripción
- Exterior blanco, interior de acero inoxidable a 304 grados y refrigeración asistida por ventilador.
- Refrigerante R 290, refrigeración integral montada en la parte superior
- Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza. Ruedas delanteras con freno.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Controlador alimentado por batería durante 72 horas en caso de fallo de alimentación
- Relé del compresor de estado sólido para máxima fiabilidad y estabilidad de temperatura
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.,
- Condensador de cable en tubo con filtro extraíble para mayor fiabilidad y bajo mantenimiento
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático con 90 ° en posición de parada
- 60 kg de carga en estante y puerto de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
De 0 °C a 16 °C | |
Gradiente a 3,8 °C | |
Vidrio | |
Doble acristalamiento | |
8 | |
Acero | |
Recipientes interiores de acero con cromo-níquel | |
LED | |
Blanca | |
Automático | |
Cubo de refrigeración inteligente | |
2150 Al × 1430 An × 830 F mm | |
65 cm | |
150 cm | |
123,6 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
265 kg |
1361 l | |
0,1 °C | |
R290 | |
2 | |
0 | |
60 kg | |
Acero con revestimiento blanco | |
Alto | |
Sí | |
Digital | |
Luz LED interna | |
RS 485 | |
83 cm | |
216 cm | |
143 cm | |
3 A | |
220 - 240 V/50 Hz | |
1423 kWh/a | |
228 kg |