Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico e interior libre de chispas
Diseñado para una congelación óptima y la máxima seguridad. El congelador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador Comfort y libre de chispas proporciona un enfriamiento eficiente y uniforme en un congelador a prueba de explosiones. El controlador Comfort incluye sistemas de alarma y supervisión integrados. Disponible en dos tamaños: sobremesa y totalmente vertical.
2920.00€
Especificaciones
Door Material | Acero |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Color | Blanco |
Descongelación | Manual |
Fondo exterior (métrico) | 61,5 cm |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Intervalo de temperatura | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Intervalo de temperatura | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10648215
|
Liebherr™
LGUEX 1500 |
Sobremesa | 139 l | De - 9 °C a - 26 °C |
2920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Estabilidad y seguridad máximas de la temperatura- El revestimiento a prueba de explosiones no genera chispas y su interior es compatible con ATEX 95 para su uso con productos inflamables y volátiles
- El conducto de aire y los ventiladores facilitan el flujo de aire frío continuo y una distribución óptima de la temperatura
- Gran superficie del evaporador que permite una mejor refrigeración y un rápido enfriamiento de productos frescos
- Control electrónico de la temperatura para compensar entre la temperatura interna establecida y la real
- Equipado con un termostato de seguridad secundario para evitar temperaturas inferiores a + 2 °C en caso de fallo
- Puertas reversibles con bisagras intercambiables para permitir que la puerta se pueda abrir desde cualquier lado
- Puerta con cierres de seguridad integrados para proteger los suministros de laboratorio
- Patas con altura ajustable
- Cajones sólidos con parte delantera transparente
- Fabricado de acero resistente con cajones de plástico y aislamiento HDPE
- Contacto flotante para conexión a un sistema de monitorización remota
- Controlador electrónico con símbolos que indican el estado de funcionamiento del equipo en todo momento
- Pantalla digital de temperatura que se puede establecer con una precisión de 0.1 °C
- Montaje rebajado con teclado de membrana fácil de limpiar para ofrecer la máxima higiene
- Sistemas integrados de alarmas sonoras y visuales
- Alertas para alta temperatura, puerta abierta, fallo de alimentación (cuando regresa la alimentación) y defectos del sensor
- Memoria de datos integrada
- Registra las temperaturas internas máximas y mínimas desde el último ajuste
- Registra datos de las tres últimas alarmas de temperatura y fallos de alimentación
Especificaciones
Acero | |
Blanco | |
61,5 cm |
ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Manual | |
50 Hz |