Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico
Diseñado para la refrigeración óptima de las muestras. El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador electrónico Comfort proporciona una refrigeración eficiente y uniforme e incluye sistemas de alarma y supervisión integrados. Disponible en dos tamaños con puerta de vidrio para una fácil visualización o puerta maciza para una refrigeración más eficiente en climas más cálidos.
2510.00€ - 2715.00€
Especificaciones
Tipo | Refrigerador de laboratorio |
---|---|
Intervalo de temperatura | De 3 °C a 16 °C |
Door Material | Acero |
Aislamiento | 40 mm de HDPE |
Interior | Plástico blanco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | Consumo energético | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | Consumo energético | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15260469
|
Liebherr™
LKUV 1613 |
152 l | Sólido | 369 kWh/a | 3 |
2715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10605345
|
Liebherr™
LKUV 1610 |
141 L | Macizo | 273 kWh/a | 3 |
2510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15239996
|
Liebherr™
LKV 3913 |
360 l | Vidrio | 480 kWh/a | 5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Máxima estabilidad de la temperatura- Sistema de refrigeración dinámico que cumple con las exigentes demandas de los dispositivos médicos
- Enfriamiento por aire forzado y controlador electrónico de precisión que garantizan una temperatura coherente y uniforme en el interior
- Equipado con un termostato de seguridad secundario para evitar temperaturas inferiores a + 2 °C en caso de fallo
- Es eficiente energéticamente y utiliza refrigerante ecológico basado en hidrocarburo
- Controlador electrónico con símbolos que indican el estado de funcionamiento del equipo en todo momento
- Pantalla digital de temperatura que se puede establecer con una precisión de 0.1 °C
- Montaje rebajado con teclado de membrana fácil de limpiar para ofrecer la máxima higiene
- Sistemas integrados de alarmas sonoras y visuales
- Alertas para alta temperatura, puerta abierta, fallo de alimentación (cuando regresa la alimentación) y defectos del sensor
- Memoria de datos integrada
- Registra las temperaturas internas máximas y mínimas desde el último ajuste
- Registra datos de las tres últimas alarmas de temperatura y fallos de alimentación
- Puertas reversibles con bisagras intercambiables para permitir que la puerta se pueda abrir desde cualquier lado
- Puerta con cierres automáticos integrados para proteger los suministros de laboratorio
- Estantes recubiertos de acero y con altura ajustable
- Construido de acero resistente con aislamiento HDPE
- Contacto flotante para conexión a un sistema de monitorización remota
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
Acero | |
Plástico blanco | |
Blanco | |
Automático | |
44 cm | |
50 Hz |
De 3 °C a 16 °C | |
40 mm de HDPE | |
LED | |
Sistema de alarma visual y audible, asa ergonómica, guías de rodillos, cubierta de aluminio para evaporador, sonda de temperatura NTC | |
43,5 cm | |
220/240 V |