Learn More
Lovibond™ Fotómetro de un solo parámetro MD 100: Sílice de intervalo bajo
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Marca: Lovibond™ 276115
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, juego Vario (100 ml de aminoácido F10, 200 ml de ácido cítrico F10 y 2 x 50 ml de molibdato 3), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Descripción
- Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
- Apagado automático
- Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
- Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
- Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
- Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
- Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Especificaciones
- Intervalo: De 0,1 a 1,6 mg/l de SiO2
- Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
- Exactitud de longitud de onda: ±1nm
- Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
- Resolución fotométrica: 0,01 A
- Temperatura: De 5 °C a 40 °C
- Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
- Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
- Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
- Dimensiones (An × P × Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 pulg)
- Peso: unidad básica de aprox 260 g
Especificaciones
Fotómetro MD 100: Sílice de intervalo bajo | |
3 % FS | |
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, juego Vario (100 ml de aminoácido F10, 200 ml de ácido cítrico F10 y 2 x 50 ml de molibdato 3), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones | |
Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos | |
De 0,1 a 1,6 mg/l de SiO2 | |
260 g |
LCD retroiluminada | |
3,5 cm | |
15,5 cm | |
LED | |
0,01 A | |
7,5 cm |