Learn More
Lovibond™ Fotómetro 4 en 1 MD 100: Cloro, pH, ácido cianúrico, alcalinidad M
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Marca:  Lovibond™ 278070
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Código de producto. 15257539
  • 675.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Includes: Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), comprimidos de rojo de fenol (paquete de 100), comprimidos de prueba CyA (paquete de 100), comprimidos Hardcheck P (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Descripción
Descripción
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Las opciones de calibración y ajuste basado en software implican que el MD 100 también es adecuado como instrumento de prueba. Las pruebas se llevan a cabo utilizando reactivos en comprimidos Lovibond con estabilidad a largo plazo y una vida útil mínima garantizada de cinco o 10 años, reactivos en polvo VARIO o reactivos líquidos.
  • Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
  • Apagado automático
  • Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
  • Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
  • Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
  • Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
  • Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Comprimidos de reactivos
Cada comprimido está sellado herméticamente dentro de un bolsillo individual de papel de aluminio, que lo protege contra las condiciones ambientales más exigentes. Este envasado mantiene cada comprimido en perfecto estado, hasta el momento en el que lo necesita el usuario.
Especificaciones
  • Intervalo de cloro: De 0,02 a 6,0 mg/l de Cl2, de 0,1 a 10 mg/l de Cl2
  • Intervalo de pH: Desde 6,5 hasta 8,4
  • Intervalo de ácido cianúrico: De 0 a 160 mg/l
  • Alcalinidad M: De 5 a 200 mg/l de CaCO3 (TA)
  • Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
  • Exactitud de longitud de onda: ±1nm
  • Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
  • Resolución fotométrica: 0,01 A
  • Temperatura: De 5 °C a 40 °C
  • Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
  • Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
  • Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
  • Dimensiones (An × P × Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm
  • Peso: unidad básica de aprox 260 g
Nota
Las especificaciones para cada tipo de comprimido, así como un Certificado de análisis para cada lote, están disponibles en el área de descarga de www.lovibond.com.
Especificaciones
Especificaciones
Fotómetro 4 en 1 MD 100: Cloro, pH, ácido cianúrico, alcalinidad M
3 % FS
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), comprimidos de rojo de fenol (paquete de 100), comprimidos de prueba CyA (paquete de 100), comprimidos Hardcheck P (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
De 0,02 a 6,0 mg/l de Cl2, de 0,1 a 10 mg/l de Cl2, de 6,5 a 8,4 pH, de 0 a 160 mg/l de ácido cianúrico, de 5 a 200 mg/l de alcalinidad de CaCO3 (TA)
260 g
LCD retroiluminada
3,5 cm
15,5 cm
LED
0,01 A
7,5 cm