Learn More
Lovibond™ Fotómetro 2 en 1 MD 100: Cloro y pH
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
570.00€ - 625.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
---|---|
Exactitud | 3 % FS |
Altura (métrico) | 3,5 cm |
Longitud (métrico) | 15,5 cm |
Memoria | Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos |
Includes:
Código de producto | Marca | Tipo | temp | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | temp | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15217539
|
Lovibond™
278030 |
Fotómetro 2 en 1 MD 100: Cloro y pH (polvo) | Cloro: De 0,02 a 2,0 mg/l de Cl2; de 0,1 a 8,0 mg/l de Cl2; pH: Desde 6,5 hasta 8,4 | Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, 10 ml de polvo Vario sin cloro DPD/F10 (paquete de 100), 10 ml de polvo Vario con cloro total-DPD/F10 (paquete de 100), comprimidos de rojo de fenol (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15267529
|
Lovibond™
278020 |
Fotómetro 2 en 1 MD 100: Cloro y pH (comprimidos) | Cloro: De 0,01 a 6,0 mg/l de Cl2; de 0,1 a 10 mg/l de Cl2; pH: Desde 6,5 hasta 8,4 | Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), comprimidos de rojo de fenol (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones |
570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente.El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente.Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
- Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
- Apagado automático
- Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
- Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
- Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
- Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
- Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
- Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
- Precisión de longitud de onda: &Plusmn;1 nm
- Exactitud fotométrica: 3 % de FS (T = de 20 °C a 25 °C)
- Resolución fotométrica: 0,01 A
- Temperatura: de 5 ° a 40 °C
- Humedad relativa: del 30 al 90 % (sin condensación)
- Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
- Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
- Dimensiones (An × P × Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm
- Peso: unidad básica de aprox 260 g
Especificaciones
LCD retroiluminada | |
3,5 cm | |
Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos | |
0,01 A | |
7,5 cm |
3 % FS | |
15,5 cm | |
LED | |
260 g |