Learn More
Pipetas graduadas para trabajos de certificación MBL™ tipo 1 de clase AS
Fabricado con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados
Marca:  MBL PRA786ASWC
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Código de producto. 12517137
  • 31.60€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Calibradas para administrar de cero en la parte superior a cualquier línea de graduación hasta el hombro
  • Cada pipeta se ha calibrado para administrar con un tiempo de espera de + 5 s
  • Se suministran con certificado de calibración que muestra el volumen real dispensado y que proporciona la trazabilidad según las normas nacionales
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
  • Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste soluciones de limpieza agresivas
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio sodocálcico
0,1 ml
10 ml
ISO 835
±0,05 ml
Pipeta