Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase B tipo 1
Mida líquidos con graduaciones en tinción ámbar permanente. Las pipetas de vidrio de clase B graduadas MBL™ con marca de cero en la parte superior (tipo 1) facilitan todo el proceso.
Marca: MBL PRA760B
14.83 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
- Cumple con ISO 835.
- Calibradas para administración desde cero en la parte superior hasta cualquier línea de graduación hasta el hombro
- Graduaciones en coloración ámbar permanente que resiste soluciones de lavado agresivas
- Fabricado con vidrio sodo-cálcico con chorros resistentes
Especificaciones
Para el suministro | |
Vidrio sodocálcico | |
0,01 mL | |
±0,01 ml | |
1 ml |
ISO 835 | |
Sí | |
5/paq. | |
Amarillo | |
Pipeta graduada |