Learn More
Ohaus™ Analizador de humedad MB90
Mide el contenido de humedad con mayor precisión y eficacia.
Marca: Ohaus™ 30241168
Detalles adicionales : Peso : 7.25400kg
Descripción
- Analice fácilmente muestras de materiales específicos y determine la temperatura de secado óptima
- La biblioteca de 100 métodos agiliza las pruebas
- Almacene hasta 1000 resultados para todos los métodos de análisis estadístico
- Configure y bloquee los ajustes de temperatura y los parámetros de métodos con acceso de administrador
- Cuenta con una pantalla táctil amplia y brillante y navegación intuitiva por los menús para un análisis de humedad rápido y preciso
- Tecnología de calefacción halógena por infrarrojos
- Secado uniforme para resultados precisos y repetibles
- Flexible y potente
- Incluye manipulador de platos y piezas extraíbles para un mantenimiento cómodo
Certifications
CE, homologación UL, aprobado por CSA y aprobación FCC
Especificaciones
MB90 | |
0,18% (muestra de 3 g) 0,02% (muestra de 10 g) | |
355,00 x 211,00 x 180,000 mm | |
0,01 %/0,001 g | |
Host USB x 2 dispositivos USB RS232 | |
Analizador de humedad, MB90-EU | |
7,09 in | |
Humedad: De 0,01% a 100% | |
355,00 mm | |
5,230 kg | |
De 40 °C a 200 °C | |
8,31 in |
RS232, dispositivo USB, host USB | |
90 mm | |
120/240 VCA, 50/60 Hz | |
Pantalla táctil WQVGA a todo color de 4,3 pulgadas | |
355,00 mm | |
50/60 Hz | |
180,000 mm | |
13,98 in | |
11,530 lb | |
De 0,500 g a 120,000 g | |
120 V CA o 240 V CA | |
211,00 mm |