Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad para productos biológicos Maxisafe 2030i según las normas EN12469 y DIN12980
Para compuestos CMR (cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción). Nuevas funciones de seguridad autónomas para una protección máxima y una interfaz gráfica de usuario que facilita el manejo.
23700.00€ - 32531.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 12469 y DIN12980 |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable (316) |
Tipo de producto | Cabina de seguridad para productos biológicos |
Modelo | Herasafe 2030i |
Abertura de guillotina (métrico) | 200 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Salidas | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Salidas | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16339923
|
Thermo Scientific™
51032711 |
870 x 1000 x 1536 | 2 en la pared trasera | Maxisafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. |
23700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16349923
|
Thermo Scientific™
51032712 |
870 x 1300 x 1536 | 2 en la pared trasera | Maxisafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. |
24585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16359923
|
Thermo Scientific™
51032713 |
870 x 1600 x 1536 | 4 en la pared trasera | Maxisafe 2030i, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. |
29623.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16357821
|
Thermo Scientific™
51032714 |
870 x 1900 x 1536 | 4 en la pared trasera | Maxisafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. |
30906.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16309933
|
Thermo Scientific™
51032715 |
870 x 1000 x 1536 | 2 en la pared trasera | Maxisafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales. |
25178.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16329933
|
Thermo Scientific™
51032717 |
870 x 1600 x 1536 | 4 en la pared trasera | Maxisafe 2030i, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales. |
31200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16339933
|
Thermo Scientific™
51032718 |
870 x 1900 x 1536 | 4 en la pared trasera | Maxisafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales. |
32531.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Maxisafe2030 i incorpora las tecnologías SmartFlow Plus, Dave Plus y Smart UV para ofrecer una protección y una interfaz gráfica de usuario definitiva que facilita el funcionamiento. Cada unidad incorpora Wi-Fi y está lista para conectarse. Nuestro sistema de prefiltro incluye una nueva solución de sellado mejorada y sencilla.
- Interfaz de pantalla táctil GUI.
- Iluminación interior de LED
- Salida de datos compatible con la nube
- Reposabrazos ergonómicos (opcional).
- Acceso versátil SmartPort
- Compensación automática SmartFlow Plus.
- Interior de acero inoxidable 316.
Especificaciones
EN 12469 y DIN12980 | |
Cabina de seguridad para productos biológicos | |
200 mm | |
0,99995 | |
Energéticamente eficiente | |
2 a cada lado más Smart Ports | |
50/60 Hz | |
230 V |
Acero inoxidable (316) | |
Herasafe 2030i | |
GUI de 1,9 cm (7 in) | |
H14 HEPA | |
LED | |
7,8 in | |
870 mm |