Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Matrix™
Elimine la contaminación del cuerpo de la pipeta con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Matrix™.
Marca:  Thermo Scientific™ 8045
Detalles adicionales : Peso : 2.43000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000183
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Elimine la contaminación del cuerpo de la pipeta con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Matrix™. Sometidas a pruebas rigurosas para garantizar un rendimiento óptimo, estas puntas con filtro eliminan el riesgo de contaminación cruzada por los aerosoles generados durante el pipeteo de material genómico, como muestras de bacterias u otras muestras valiosas.
Ventajas:
  • Las estrictas pruebas garantizan que las puntas con filtro son eficaces para impedir el paso de aerosoles.
  • El material del filtro de polietileno hidrófobo garantiza que no haya muestras contaminadas con partículas.
  • El contacto accidental con el filtro no contamina la muestra ni tiene como resultado la pérdida de muestras.
  • El envase fácil de abrir mantiene la esterilidad del producto y facilita el acceso.
  • La tapa con bisagra permite abrir la gradilla sin apoyar la tapa en la mesa, lo que contribuye a mantener la esterilidad.
  • Las gradillas están selladas en una bolsa gruesa de polietileno para mantener la esterilidad y se pueden extraer fácilmente del envase desprendible.
Pruebas estrictas del filtro:
  • El filtro debe cumplir determinados requisitos de porosidad y formar una barrera completa en toda la cara de la punta.
  • Para garantizar la ausencia de defectos, se realizan dos pruebas específicas (pruebas de intrusión de mercurio y de recuento de partículas).
  • La prueba de intrusión de mercurio (QC 13.1 - QC 13.8) garantiza que el filtro cumple los requisitos específicos de bloqueo de aerosoles.
  • La prueba de recuento de partículas (protocolo de prueba QAS-0100) garantiza que el filtro es eficaz para bloquear el paso de aerosoles después de la instalación en la punta y garantiza además la forma y el ajuste del filtro correctos.
  • Cada lote de puntas se prueba mediante la extracción al vacío de aerosoles en el filtro para garantizar que las partículas no pasan a través de él.
Recomendada para:
  • Bacteriología
  • Carga de gel
  • Configuración de PCR.
  • Prevención de contaminación cruzada durante el pipeteo rutinario
Especificaciones
Especificaciones
1250 μl
Estéril
Impact Thermo Scientific™ Matrix de 850 a 1250 μl
Con filtro
Gradilla
Matrix
Sugerencias de productos