Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento de vidrio Matrix™ con código de barras 2D, matriz de 1,0 ml, código de barras 2D, vidrio, 5 gradillas con cierre de 96 tubos/caja
Garantice la fiabilidad en aplicaciones de laboratorio con estos tubos de vidrio con código de barras 2D en gradilla con cierre de tamaño ANSI.
Marca: Thermo Scientific™ 3850
759.20 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.44000kg
Descripción
Almacene y realice un seguimiento de volúmenes de muestra significativos con los tubos de almacenamiento de vidrio Thermo Scientific™ Matrix™ con código de barras 2D. El proceso de codificación de barras patentado genera un código de barras 2D permanente de alto contraste que ofrece la máxima trazabilidad de los compuestos, las muestras biológicas y las muestras de genómica. Disponibles con una amplia gama de opciones de sellado y utilizados con sistemas de etiquetado y sistemas Scientific™ VisionMate™, estos tubos de almacenamiento con código de barras pueden mejorar una amplia gama de necesidades de gestión de muestras y flujos de trabajo.
Seguimiento seguro- En la base de cada uno de los tubos de almacenamiento Matrix con códigos de barras 2D se ha grabado con láser un exclusivo código de barras 2D permanente para identificar y realizar un seguimiento de las muestras de manera segura
- Con el fin de satisfacer los requisitos de rendimiento del laboratorio, los lectores de códigos de barras 2D VisionMate descodifican instantáneamente el código de barras 2D de cada tubo
- Hay disponible una gama de lectores de códigos de barras 2D VisionMate para ajustarse a las necesidades de rendimiento y de su aplicación.
- Puede elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades: escanear el tubo para guardar los datos en cualquier aplicación o base de datos o integrarlos mediante diversos métodos.
- Los sistemas VisionMate son lo suficientemente flexibles para que los datos de los códigos de barras 2D se integren en distintas aplicaciones, bases de datos y sistemas automatizados
- Una vez se almacenan los datos de la muestra, basta con escanear el tubo mediante la base de datos.
- Función de búsqueda para acceder instantáneamente a la información de la muestra e identificar el contenido de cada tubo de almacenamiento.
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
- A diferencia de los tubos de almacenamiento o bloques tradicionales, los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D en formato de 96 Matrix están disponibles en una superficie de microplacas con un diseño especial, apilable y patentada
- Las gradillas con cierre ahorran un valioso espacio en el congelador, el refrigerador, el almacén de compuestos o la mesa de trabajo
- El diseño de gradillas con cierre de seguridad permite el acceso manual de las pipetas multicanal a los tubos 2D y elimina el riesgo de contaminación con un diseño de tapa que no entra en contacto con la mesa
- La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
Control de calidad exhaustivo
- Los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D se escanean para garantizar su legibilidad. Los códigos se cotejan con una base de datos de códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la ausencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D Matrix
- Los tubos de almacenamiento se someten a una prueba de fugas para garantizar la integridad y seguridad de las muestras.
Soluciones de rastreo de almacenamiento para cualquier laboratorio
- Los tubos de vidrio se pueden utilizar para almacenar muestras en DMSO, disolventes clorados y otros productos químicos agresivos y aplicaciones en las que es necesario secar o liofilizar compuestos recién sintetizados
- Hay disponibles opciones de códigos de barras 2D personalizados para ajustarse a los requisitos de bases de datos o rastreo de su laboratorio.
- Los tubos de almacenamiento 2D son compatibles con gradillas de congelador Thermo Scientific, lo que permite un uso óptimo del espacio de almacenamiento.
Recomendada para:
- Recuperación de muestras individuales.
- Identificación de muestras instantánea
- Identificación segura y envío de muestras archivadas
- Almacenamiento de muestras
- Seguimiento de muestras
Especificaciones
Código de barras 2D | |
Vidrio | |
Código de barras 2D | |
Caja de 5 (gradillas con cierre de 96 tubos) |
1 ml | |
5 gradillas con cierre de 96 tubos/caja | |
Matrix™ | |
0,0338 fl oz |