Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento con parte superior abierta y código de barras 2D Matrix™ en formato de 384 tubos
Maximice su capacidad de almacenamiento con nuestro formato de almacenamiento de 384 tubos de mayor densidad.
Marca: Thermo Scientific™ 3815
Detalles adicionales : Peso : 1.70000kg
Descripción
Maximice su capacidad de almacenamiento con nuestro formato de almacenamiento de 384 tubos de mayor densidad.Se puede sellar toda una gradilla de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ de 0,1 ml aplicando un cierre adhesivo en lámina.Almacene los tubos sellados en la misma gradilla del congelador que usaría para microplacas estándarEl proceso de codificación de barras patentado genera un código de barras 2D permanente de alto contraste que ofrece la máxima fiabilidad y trazabilidad de los compuestos, las muestras biológicas y las muestras de genómica.(Nota:Ya no comercializamos un sellador térmico de muestras).
Seguimiento:
- En la base de cada uno de los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D Matrix de 0,1 ml se ha grabado con láser un exclusivo código de barras 2D permanente para identificar y realizar un seguimiento de las muestras de manera segura.
- Con el fin de satisfacer los requisitos de rendimiento del laboratorio, los lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™ decodifican instantáneamente cada código de barras 2D de los tubos.
- Hay disponible una gama de lectores de códigos de barras 2D VisionMate para ajustarse a las necesidades de rendimiento y de su aplicación.
- Escanee el tubo para guardar los datos en cualquier aplicación o base de datos, o intégrelos mediante diversos métodos.
- Los sistemas VisionMate son lo suficientemente flexibles para que los datos de los códigos de barras 2D se integren en distintas aplicaciones, bases de datos y sistemas automatizados.
- Una vez se almacenan los datos de la muestra, el usuario puede escanear el tubo con la base de datos.
- El sistema de seguimiento incluye una función de búsqueda que permite acceder instantáneamente a la información de la muestra e identificar el contenido de cada tubo de almacenamiento.
Diseño de gradilla de almacenamiento superior:
- Los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D en formato de 384 Matrix están disponibles en dimensiones de microplacas con un diseño especial, apilable y patentado
- La gradilla de bajo perfil ahorra un valioso espacio en el congelador, el refrigerador, el almacén de compuestos o la mesa de trabajo.
- La gradilla de perfil bajo permite el acceso a tubos 2D con sistemas de manipulación de líquidos automatizados y aplicaciones de alto rendimiento
Control de calidad exhaustivo:
- Todos los tubos de almacenamiento con código de barras 2D se escanean para garantizar la legibilidad.
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la inexistencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con código de barras 2D Matrix.
- Los tubos de almacenamiento se someten a una prueba de fugas para garantizar la integridad y seguridad de las muestras.
Soluciones de seguimiento de almacenamiento para cualquier laboratorio:
- Hay disponibles opciones de códigos de barras 2D personalizados para ajustarse a los requisitos de bases de datos o rastreo de su laboratorio.
- Los tubos de almacenamiento 2D son compatibles con gradillas de congelador Thermo Scientific, lo que permite un uso óptimo del espacio de almacenamiento.
Especificaciones
0,1 mL | |
20 Latch Rack of 384 Tubes | |
Con código de barras 2D | |
No estéril | |
PCR Ready |
Polipropileno | |
Plano | |
Matrix™ | |
0,0034 fl oz |